Merck
W269816
Sigma-Aldrich
Methyl cinnamate
natural, ≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Cinnamic acid methyl ester, Methyl 3-phenyl acrylate, Methyl 3-phenylprop-2-enoate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCOOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.19
FEMA-szám:
2698
Beilstein:
386468
EC-szám:
Európai Tanács szám:
333c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.740
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
bp
260-262 °C (lit.)
mp
33-38 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
balsam; fruity; strawberry
SMILES string
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Általános leírás
Methyl cinnamate is an important flavoring agent and fragrance ingredient. It is one of the main aroma components of basil oil, Japanese and Korean matsutake mushrooms.
Alkalmazás
  • Methyl Cinnamate (MC) Alleviates Free Fatty Acids (FFAs) Induced Lipid Accumulation Through the AMPK Pathway in HepG2 Cells.: This research demonstrates that Methyl Cinnamate can reduce lipid accumulation in HepG2 cells by activating the AMPK pathway, suggesting potential therapeutic applications for metabolic disorders (Fu et al., 2024).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fragrance material review on methyl cinnamate.
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S113-S119 (2007)
Difference in the volatile composition of pine-mushrooms (Tricholoma matsutake Sing.) according to their grades.
Cho IH, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(13), 4820-4825 (2006)
Flavor components in Japanese and Korean matsutake-Tricholoma matsutake (S. Ito et Imai) Sing.-and their change during storage.
Takama F, et al.
Nippon Shokuhin Kogyo Gakkaishi, 31(1), 14-18 (1984)
Basil: a source of essential oils.
Advances in new crops, 484-489 (1990)
Determination of 2H/1H and 13C/12C isotope ratios of (E)-methyl cinnamate from different sources using isotope ratio mass spectrometry.
Fink K, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 52(10), 3065-3068 (2004)