Fontos dokumentumok
W278505
2-Nonanone
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Heptyl methyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; herbaceous; fruity; sweet
SMILES string
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?