Merck
W338818
Sigma-Aldrich
2-Tridecanone
≥96%, FG
Szinonimák:
Methyl undecyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.34
FEMA-szám:
3388
Beilstein:
1757402
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11194
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.103
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥96%
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
sűrűség
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; dairy; fatty; waxy; earthy
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2-Tridecanone occurs naturally in the glandular trichomes of Lycopersicon hirsutum f. glabratum, a wild tomato species. This allelochemical is responsible for its insecticidal resistance against Lepidopterous larvae and Heliothis zea.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
2-Tridecanone: a naturally occurring insecticide from the wild tomato Lycopersicon hirsutum f. glabratum
Williams WG, et al.
Science, 207(4433), 888-889 (1980)
Toxicity studies of analogs of 2-tridecanone, a naturally occurring toxicant from a wild tomato.
Dimock MB, et al.
Journal of Chemical Ecology, 8(5), 837-842 (1982)
2?tridecanone, tomatoes and Heliothis zea: potential incompatibility of plant antibiosis with insecticidal control.
Kennedy GG, et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 35(3), 305-311 (1984)
P J Skiba et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 24(8), 847-853 (1994-09-01)
A fatty acid chain elongation process is involved in incorporation of saturated and unsaturated fatty acyl-CoA esters into 2-tridecanone and (Z)-10-heptadecen-2-one by Drosophila buzzatii. The microsomal fraction from mature male ejaculatory bulbs is chain-length specific and requires malonyl-CoA (or acetyl-CoA
N W Kimps et al.
Medical and veterinary entomology, 25(2), 202-208 (2010-11-16)
2-Tridecanone and 2-undecanone are both found naturally in the trichomes of wild tomato plants and are important in plant resistance to herbivory. 2-Undecanone is the U.S. Environmental Protection Agency (EPA)-registered active ingredient in the commercially available arthropod repellent, BioUD(®) .