Fontos dokumentumok
196207
2-Decanone
98%
Szinonimák:
Methyl octyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
sűrűség
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CES1(1066)
Alkalmazás
- brushed block copolymers via conjugation through an acid-labile hydrazone linker to poly(ethylene glycol)-poly(aspartate hydrazide) block copolymers
- methyl ketones
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?