Merck
W203111
Sigma-Aldrich
Allyl heptanoate
natural, 98%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5CO2CH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
FEMA-szám:
2031
EC-szám:
Európai Tanács szám:
369
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.097
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
sűrűség
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; waxy; pineapple; sweet
SMILES string
CCCCCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-10(11)12-9-4-2/h4H,2-3,5-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJWKGDGUQTWDRV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Allyl heptanoate is a flavor and fragrance ingredient that may be present in karanda fruit.
Alkalmazás
This old-line chemical was one of the first to be Flavor and Extract Manufacturers Association-registered GRAS (generally recognized as safe). It can be used as part of ester complexes, primarily in fruit flavors like apple, pineapple, pear, plum, banana, fruit punch, and tropicals such as kiwi, papaya and mango. It can also play an important role in the fruity notes of aged cheeses, especially Parmesan, Asiago and grana padano.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 5-10ppm
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 38(10), 60-60 (2013)
Volatile flavor constituents of Karanda (Carissa carandas L.) fruit.
Pino JA, et al.
J. Essent. Oil Res., 16(5), 432-434 (2004)