Merck
W270733
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-hepten-2-one
greener alternative
natural, ≥98%, FCC
Szinonimák:
6-methylhept-5-en-2-one, Methyl heptenone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
FEMA-szám:
2707
Beilstein:
1741705
EC-szám:
Európai Tanács szám:
149c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.015
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
apple; musty; fruity
grade:
Fragrance grade
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
Fragrance grade
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FCC
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
73 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
apple; musty; fruity
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
6-Methyl-5-hepten-2-one is one of the main flavor volatile of tomatoes.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
E Sprecher et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 49(4-5), 493-499 (1983-11-01)
The accumulation of volatile metabolites in cultures of 34 strains comprising ten species of the genus Ceratocystis (Ascomycetes) has been investigated under defined culture conditions. The identified compounds include short-chain alcohols and esters, lower terpenes, terpenoids, and 2-phenylethyl acetate. Certain
Yohko Hanzawa et al.
Journal of oleo science, 61(11), 631-640 (2012-11-10)
3-hydroxy acids, 3-hydroxy-3,7-dimethyloct-6-enoic acid (1) and 3-hydroxy-2,2,3,7-tetramethyloct-6-enoic acid (2), were prepared from 6-methyl-5-hepten-2-one, and they were subsequently used to prepare (2,6,6-trimethyltetrahydropyran-2-yl)acetic acid (3) and 2-methyl-2-(2,6,6-trimethyltetrahydropyran-2-yl)propanoic acid (4), respectively, via cyclization with an acidic catalyst such as boron trifluoride diethyl etherate
W Reichardt
Canadian journal of microbiology, 27(1), 144-147 (1981-01-01)
Certain norcarotenoids, which have recently been found as excretion products of freshwater cyanobacteria and algae, are potent inhibitors of different metabolic functions in heterotrophic bacteria. 6-Methylhept-5-en-2-one showed the strongest effects and acted as a noncompetitive inhibitor of both glucose uptake
Thangavel Rajagopal et al.
Behavioural processes, 85(1), 58-67 (2010-06-16)
In ungulates the process of chemical communication by urinary scent marking has been directly related to reproductive dominance, territorial defense and proximity to resources. The differences in the frequency of urine marking and chemical composition of urine of males Antelope
B D Whitaker et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2040-2043 (2000-07-11)
Conjugated triene (CT) oxidation products of alpha-farnesene have long been thought to be involved in development of superficial scald in apple fruit. Early studies found that CT hydroperoxides and the volatile 6-methyl-5-hepten-2-one (MHO) are major in vitro autoxidation products of