Merck
W229105
Sigma-Aldrich
Cinnamon bark oil
FCC, FG
Szinonimák:
Cassia oil, Cinnamomum
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2291
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cinnamon; spicy; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
Cinnamonum zeylanicum Blume
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
Cinnamonum zeylanicum Blume
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
optikai aktivitás
[α]20/D −1.0°, neat
eredet
Sri Lanka origin
törésmutató
n20/D 1.581
sűrűség
1.025 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cinnamon; spicy; sweet
Alkalmazás
  • Inhibitory Properties of Cinnamon Bark Oil against Postharvest Pathogen Penicillium digitatum In Vitro.: Research highlights the antifungal properties of cinnamon bark oil, making it a potential natural preservative for postharvest fruit protection (Zhou et al., 2024).
Elkészítési megjegyzés
Extraction method: steam distillation
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)