Merck
W204600
Sigma-Aldrich
Almond oil, bitter
natural, FG, ≥97%
Szinonimák:
Almond essential oil, Bitter almond oil
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2046
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
almond; bitter
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
tree nuts
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Teszt
≥97%
Forma
liquid
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
tree nuts
illat allergén
benzaldehyde
Érzékszervi
almond; bitter
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
142.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61.1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)