Merck
W220500
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-lactate
≥97%, FG
Szinonimák:
(−)-Butyl L-lactate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.18
FEMA-szám:
2205
Beilstein:
1721597
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.434
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
4 (20 °C, vs air)
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
720 °F
szennyeződések
may contain ≤0.5% 1-Butanol (residual solvent)
bp
185-187 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
creamy; waxy; earthy
SMILES string
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Általános leírás
Butyl (S)-(-)-lactate (Butyl-S-lactate) is an alkyl lactate. It is widely used as a food additive. Enantioselective synthesis of butyl-S-lactate has been described.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carrea G and Riva S.
Organic Synthesis with Enzymes in Non-Aqueous Media, 41-41 (2008)
Ash M and Ash I.
Handbook of Green Chemicals, 441-441 (2004)