Fontos dokumentumok
247065
(S)-cis-Verbenol
95%
Szinonimák:
(1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
Teszt
95%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −9° in chloroform
[α]20/D +10° in ethanol
optikai tisztaság
ee: ≥50% (GLC)
mp
62-65 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC1=C[C@H](O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?