Fontos dokumentumok
M48805
6-Methyl-5-hepten-2-one
99%
Szinonimák:
2-Methyl-2-hepten-6-one, 2-Oxo-6-methylhept-5-ene, 6-Methyl-5-hepten-2-ketone
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
73 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?