Merck
W287407
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde
≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
2-Phenylacetaldehyde, α-Tolyaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.15
FEMA-szám:
2874
Beilstein:
385791
EC-szám:
Európai Tanács szám:
116
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
eCl@ss:
39023706
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.030
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
leírás
may contain Citric acid
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195 °C
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
chocolate; green; honey; hyacinth
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phenylacetaldehyde is an important aroma volatile found in tomato and roses. It has also been identified in potato, roasted cocoa beans and honey. Phenylacetaldehyde is also a potent moth attractant.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 5.0 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Apple, apricot, bilbery, cherry, grapefruit, guava, orange peel, peach, raisin, grape, asparagus, blackberry, papaya, melon, cabbage, sweet pepper and celery leaves.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
68 °C - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phenylacetaldehyde: a chemical attractant for common green lacewings (Chrysoperla carnea sl, Neuroptera: Chrysopidae).
Toth MIKLOS, et al
European Journal of Entomology, 103(1), 267-267 (2006)
A review of volatile analytical methods for determining the botanical origin of honey.
Cuevas-Glory LF, et al.
Food Chemistry, 103(3), 1032-1043 (2007)
Characterization of some volatile potato components.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(3), 538-539 (1970)
Tomato phenylacetaldehyde reductases catalyze the last step in the synthesis of the aroma volatile 2-phenylethanol.
Tieman DM, et al.
Phytochemistry, 68(21), 2660-2669 (2007)
Phenylacetaldehyde attracts moths to bladder flower and to blacklight traps.
Cantelo WW and Jacobson M.
Environmental Entomology, 8(3), 444-447 (1979)