Merck
W248606
Sigma-Aldrich
Fenugreek absolute
natural, FG
Szinonimák:
Trigonella foenum-graecum oleoresin
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2486
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
Trigonella foenum-graecum L.
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
natural
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
sűrűség
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
herbaceous; sweet
Elkészítési megjegyzés
Extraction method: solvent extraction
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)