Fontos dokumentumok
W217905
Isobutyl alcohol
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
10.6 %
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
sűrűség
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
ethereal; wine-like
SMILES string
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.: This investigation revealed that volatiles emitted by fungal symbionts impact the attraction of Anisandrus maiche to ethanol-baited traps. The study suggests potential applications in pest management strategies by utilizing isobutanol and other volatiles (Tobin et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?