Merck
W252204
Sigma-Aldrich
Ginger oil
natural, FCC, FG
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2522
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
ginger; citrus; woody; spicy
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
biológiai forrás:
Zingiber officinale Roscoe
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
Zingiber officinale Roscoe
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
natural
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
optikai aktivitás
[α]20/D −39°, neat
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
sűrűség
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
ginger; citrus; woody; spicy
Related Categories
Általános leírás
Ginger oil generally contains sesquiterpene hydrocarbons such as zingiberene, ar-curcumene, β-bisabolene and β-sesquiphellandrene and monoterpenes such as geranial, neral and camphene.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 30 ppm
Elkészítési megjegyzés
Extraction method: steam distillation
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Essential oil composition of diploid and tetraploid clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe) grown in Australia.
Wohlmuth H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(4), 1414-1419 (2006)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)