Fontos dokumentumok
G1253
Xanthan gum from Xanthomonas campestris
Szinonimák:
Gum xanthan
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Xanthomonas campestris
Minőségi szint
Forma
powder
szín
faint yellow to beige
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)