Merck
SAE0073
Saponin
Szinonimák:
Surfactant Saponin
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
EC-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
leírás
non-ionic
Minőségi szint
összetétel
Sapogenin content, 20-35%
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
protein quantification: suitable
szulfátos hamu
≤10%
Alkalmazás
Saponins has been used to permeabilize dendritic cells (DCs) for intracellular staining with antibodies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Saponins are associated with many biological and pharmacological activities. It is known to stimulate immune response in mammals. Saponins possesses antiviral, antifungal, antitumor, anti-inflammatory, hypoglycemic and hypocholesterolemic effects. It is a potent hemolytic, when injected intravaneously. It is also useful as a surfactant to enhance penetration of proteins and other macromolecules through cell membranes. Saponins have also been used as adjuvants for vaccines.
Kiszerelés
10, 25 g in poly bottle
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sónia A Pinho et al.
The FEBS journal, 289(17), 5198-5217 (2022-02-26)
Cell culture conditions highly influence cell metabolism in vitro. This is relevant for preclinical assays, for which fibroblasts are an interesting cell model, with applications in regenerative medicine, diagnostics and therapeutic development for personalized medicine, and the validation of ingredients for
Mitochondrial p32/C1qbp Is a Critical Regulator of Dendritic Cell Metabolism and Maturation
Gotoh K, et al.
Cell Reports, 25(7), 1800-1815 (2018)
Florian Noack et al.
Nature neuroscience, 25(2), 154-167 (2022-02-09)
How multiple epigenetic layers and transcription factors (TFs) interact to facilitate brain development is largely unknown. Here, to systematically map the regulatory landscape of neural differentiation in the mouse neocortex, we profiled gene expression and chromatin accessibility in single cells
Flavia Radogna et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2276, 129-141 (2021-06-02)
Cellular energy metabolism is regulated by complex metabolic pathways. Although anaerobic glycolysis was reported as a primary source of energy in cancer leading to a high rate of lactate production, current evidence shows that the main energy source supporting cancer
Shuang Shen et al.
Aging and disease, 13(6), 1919-1938 (2022-12-06)
Mesenchymal stromal/stem cells (MSCs) have been considered an attractive source of cytotherapy due to their promising effects on treating various diseases. Allogeneic MSCs (allo-MSCs) are extensively used in clinical trials due to their convenient preparation and credible performance. Traditionally, allo-MSCs