Merck
W232300
Sigma-Aldrich
Clove bud oil
natural, FCC, FG
Szinonimák:
Clove oil, Eugenia spp., Oil of cloves
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
2323
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
clove; woody; spicy
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1257
optikai aktivitás
[α]20/D −1.50 to 0.0°, neat
eredet
Indonesia origin
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
clove; woody; spicy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
Taste at 5 ppm
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L L Dunn et al.
Journal of food protection, 82(1), 159-163 (2019-02-01)
Alternative postharvest sanitizers to chlorine are of increasing interest for many organic growers and consumers. An emulsion of clove bud oil (CBO; 0.2 and 0.5%) or thyme oil (0.2 and 0.5%) was evaluated as a sanitizer for produce washing against
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)