Merck
W310727
Sigma-Aldrich
Vanillin
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
FEMA-szám:
3107
Beilstein:
472792
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.018
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
creamy; sweet; vanilla
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
gőzsűrűség
5.3 (vs air)
gőznyomás
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥97%
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
creamy; sweet; vanilla
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
Vanillin is the main aroma constituent that contributes to the vanilla flavor. It occurs naturally in the vanilla pods.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Egyéb megjegyzések
produced from rice bran ferulic acid
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vanillin and related flavor compounds in vanilla extracts made from beans of various global origins
Ranadive AS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1922-1924 (1992)
Ana Rita Brochado et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(2), 656-659 (2012-09-26)
Overproduction of a desired metabolite is often achieved via manipulation of the pathway directly leading to the product or through engineering of distant nodes within the metabolic network. Empirical examples illustrating the combined effect of these local and global strategies
Yavuz Yardım et al.
Food chemistry, 141(3), 1821-1827 (2013-07-23)
A method for the determination of food additive vanillin was developed by adsorptive stripping voltammetry. Its determination was carried out at the anodically pre-treated boron-doped diamond electrode in aqueous solutions. Using square-wave stripping mode, the compound yielded a well-defined voltammetric
Sartaj Tabassum et al.
European journal of medicinal chemistry, 60, 216-232 (2013-01-08)
SOD mimics with varying coligand are momentous in developing potential chemotherapeutic drugs. Cu(II) based SOD mimics 1-4 [CuLH(OAc)(H(2)O)Y)] (LH = 2-((E)-(1,3-dihydroxy-2-methylpropan-2-ylimino)methyl)-6-methoxyphenol, OAc = CH(3)COO, 1: Y = H(2)O; 2: Y = phen (1,10-phenanthroline), 3: Y = tpimH (2,4,5-triphenylimidazole); 4: Y
H Priefert et al.
Applied microbiology and biotechnology, 56(3-4), 296-314 (2001-09-11)
Vanillin is one of the most important aromatic flavor compounds used in foods, beverages, perfumes, and pharmaceuticals and is produced on a scale of more than 10 thousand tons per year by the industry through chemical synthesis. Alternative biotechnology-based approaches