Fontos dokumentumok
00020590
1,8-Cineole
primary reference standard
Szinonimák:
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
form
liquid
Analitikai műbizonylat
certificate is enclosed in each package
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Általános leírás
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)