Fontos dokumentumok
C80601
Eucalyptol
99%
Szinonimák:
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
Teszt
99%
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
sűrűség
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?