Merck
W246700
Sigma-Aldrich
Eugenol
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
Méret kiválasztása
W246700-SAMPLE-K
16 900,00 Ft
1 KG
37 100,00 Ft
5 KG
139 000,00 Ft
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
W246700-SAMPLE-K
16 900,00 Ft
1 KG
37 100,00 Ft
5 KG
139 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
FEMA-szám:
2467
Beilstein:
1366759
EC-szám:
Európai Tanács szám:
171
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.003
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
clove; woody; spicy; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 177.2800
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
clove; woody; spicy; sweet
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
Eugenol is one of the key volatile constituents of cinnamon and clove oils.[1][2] It is also the active component of Ocimum sanctum oil, reported to be responsible for its anthelmintic activity.[3]
Alkalmazás
  • Lyophilized Emulsions of Thymol and Eugenol Essential Oils Encapsulated in Cellulose.: Researchers developed lyophilized emulsions of thymol and eugenol essential oils encapsulated in cellulose. This encapsulation method improves the stability and controlled release of these essential oils, highlighting their potential for various industrial applications, including food preservation and pharmaceuticals (Shlosman et al., 2024).
  • Insights from Syzygium aromaticum Essential Oil: Encapsulation, Characterization, and Antioxidant Activity.: This paper explores the encapsulation and characterization of Syzygium aromaticum essential oil, which contains eugenol as a major component. The study focuses on its antioxidant activity, demonstrating the potential health benefits and applications in pharmaceuticals and nutraceuticals (Mergulhão et al., 2024).
  • Essential Oil Constituents as Anti-Inflammatory and Neuroprotective Agents: An Insight through Microglia Modulation.: This review discusses the anti-inflammatory and neuroprotective properties of essential oil constituents, including eugenol. It highlights the mechanisms through which eugenol modulates microglia, suggesting its potential therapeutic applications in treating neuroinflammatory conditions (Stojanovic et al., 2024).
  • Improvement in the Sustained-Release Performance of Electrospun Zein Nanofibers via Crosslinking Using Glutaraldehyde Vapors.: The study investigates the sustained-release performance of electrospun zein nanofibers loaded with eugenol, enhanced through crosslinking with glutaraldehyde vapors. This method shows promise for developing advanced drug delivery systems and food packaging materials (Wang et al., 2024).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
255.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
124 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Anthelmintic activity of essential oil of Ocimum sanctum and eugenol.
Asha MK, et al.
Fitoterapia, 72(6), 669-670 (2001)
Historical overview of the cinnamon industry
Wijesekera RO
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(1), 1-30 (1977)
Fungicidal activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum (L.) and Syzygium aromaticum (L.) Merr et LM Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana
Ranasinghe L, et al
Letters in Applied Microbiology, 35(3), 208-211 (2002)
I U Fischer et al.
Journal of chromatography, 525(2), 369-377 (1990-02-23)
The high-performance liquid chromatographic assay described permitted a simple, rapid, sensitive, selective and precise quantitative determination of eugenol in body fluids (serum, urine and bile) without derivatization. Amounts in the range 0.02-100 micrograms of eugenol per millilitre of body fluid
Katharina Bücher et al.
Clinical oral investigations, 19(7), 1653-1662 (2014-12-31)
This retrospective study analyzed restoration survival of composite fillings in children with at high caries risk in relation to age, sex, operator, tooth type, filling extension, and material used. Among 667 children treated in 2004-2012 in a university setting without