Fontos dokumentumok
8.43788
Sigma-Aldrich
1,8-Cineole
for synthesis
Szinonimák:
1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo(2,2,2)-octane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
207-431-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
2480 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 49 °C
oldhatóság
3.5 g/L
sűrűség
0.925 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup