Merck
W246719
Sigma-Aldrich
Eugenol
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
About This Item
Lineáris képlet:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
FEMA-szám:
2467
Beilstein:
1366759
EC-szám:
Európai Tanács szám:
171
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.003
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
clove; woody; spicy; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
Forma
liquid
összetétel
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
eugenol
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
clove; woody; spicy; sweet
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
Eugenol is one of the key volatile constituents of cinnamon and clove oils.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • Methoxyeugenol Protects Against Lung Inflammation and Suppresses Neutrophil Extracellular Trap Formation in an LPS-Induced Acute Lung Injury Model.: This research highlights the protective effects of methoxyeugenol against lung inflammation and its potential to suppress neutrophil extracellular trap formation, indicating its therapeutic potential in inflammatory conditions (Antunes et al., 2022) (Antunes et al., 2022).
  • Methoxyeugenol regulates the p53/p21 pathway and suppresses human endometrial cancer cell proliferation.: This research uncovers the ability of methoxyeugenol to regulate the p53/p21 pathway and inhibit the proliferation of human endometrial cancer cells, indicating its potential as an anticancer agent (Costa et al., 2021) (Costa et al., 2021).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
255.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
124 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Anthelmintic activity of essential oil of Ocimum sanctum and eugenol.
Asha MK, et al.
Fitoterapia, 72(6), 669-670 (2001)
Historical overview of the cinnamon industry
Wijesekera RO
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(1), 1-30 (1977)
Fungicidal activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum (L.) and Syzygium aromaticum (L.) Merr et LM Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana
Ranasinghe L, et al
Letters in Applied Microbiology, 35(3), 208-211 (2002)
Bhavini Shah et al.
International journal of food microbiology, 161(1), 53-59 (2012-12-25)
There has been great interest in intervention strategies based on plant essential oils to control pathogens such as Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (Lm). However, the poor solubility of essential oils in water makes it difficult to disperse evenly
I U Fischer et al.
Journal of chromatography, 525(2), 369-377 (1990-02-23)
The high-performance liquid chromatographic assay described permitted a simple, rapid, sensitive, selective and precise quantitative determination of eugenol in body fluids (serum, urine and bile) without derivatization. Amounts in the range 0.02-100 micrograms of eugenol per millilitre of body fluid