Fontos dokumentumok
435759
(S)-(+)-Carvone
96%
Szinonimák:
(+)-Carvone, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one
Teszt
96%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]23/D +55.0±7°, neat
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- (-)-Samaderine Y, a pentacyclic quassinoid.
- (-)-Ambrox, a terpenoid responsible for the odor of ambergris.
- 3β-Acetoxydrimenin (a sesquiterpene) via conjugated addition of potassium cyanide followed by base catalyzed Robinson annulation reaction.
- Thapsigargin family members such as trilobolide, nortrilobolide, and thapsivillosin F.
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?