Fontos dokumentumok
192384
(−)-Carveol, mixture of isomers
97%
Szinonimák:
p-Mentha-6,8-dien-2-ol
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D −112°, c = 1 in chloroform
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
sűrűség
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?