Merck
60987
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
natural, from Mentha spicata L.
Szinonimák:
Mentha spicata
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
biológiai forrás
Mentha spicata L.
Minőségi szint
minőség
natural
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.50
bp
228 °C (lit.)
sűrűség
0.950 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Spearmint oil is extracted from aerial parts of Mentha spicata L. Spearmint oil has antimicrobial property. This essential oil is used in toothpaste as a flavoring ingredient. In addition, spearmint oil is also used in chewing gum and medicines.
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Allergic contact cheilitis from spearmint oil.
Skrebova N, et al.
Contact Dermatitis, 39(1), 35-36 (1998)
Chemical composition, and antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of spearmint (Mentha spicata L.) from Pakistan.
Hussain A I, et al.
J. Essent. Oil Res., 22(1), 78-84 (2010)