Merck
W224847
Sigma-Aldrich
4-Carvomenthenol
≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
4-Terpinenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
2248
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.072
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
woody; earthy; pepper
grade:
FG
Halal
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.478
bp
88-90 °C
sűrűség
0.931 g/mL at 25
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody; earthy; pepper
SMILES string
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Natural occurrence: Anise, basil, black currant, cocoa, coriander, cranberry, grapefruit, lemon, lime, marjoram, peppermint oil, nutmeg and spearmint.
Alkalmazás
  • 4-Carvomenthenol ameliorates the murine combined allergic rhinitis and asthma syndrome by inhibiting IL-13 and mucus production via p38MAPK/NF-κB signaling pathway axis.: Demonstrates the anti-inflammatory and therapeutic potentials of 4-Carvomenthenol in treating respiratory conditions, highlighting its mechanism of action at the molecular level (Bezerra Barros et al., 2020).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 30 ppm
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 59-59 (2005)
M Miyazawa et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 41(12), 1056-1062 (2011-11-08)
The in vitro metabolism of (-)-terpinen-4-ol was examined in human liver microsomes and recombinant enzymes. The biotransformation of (-)-terpinen-4-ol was investigated by gas chromatography-mass spectrometry. (-)-Terpinen-4-ol was found to be oxidized to (-)-(1S,2R,4R)-1,2-epoxy-p-menthan-4-ol, major metabolic product by human liver microsomal
Yong Jie Li et al.
Environmental science & technology, 44(14), 5483-5489 (2010-06-17)
We investigated the condensed-phase reactions of biogenic VOCs with C double bond C bonds (limonene, C(10)H(16), and terpineol, C(10)H(18)O) catalyzed by sulfuric acid by both bulk solution (BS) experiments and gas-particle (GP) experiments using a flow cell reactor. Product analysis
Antonella Casiraghi et al.
Pharmaceutical development and technology, 15(5), 545-552 (2009-10-22)
This work aimed to evaluate the effect induced by excipients conventionally used for topical dosage forms, namely isopropyl myristate (IPM) or oleic acid (OA) or polyethylene glycol 400 (PEG400) or Transcutol (TR), on the human skin permeability of terpinen-4-ol (T4OL)
Kotchaphan Chooluck et al.
Planta medica, 78(16), 1761-1766 (2012-10-03)
The purpose of this study was to investigate dermal pharmacokinetics of terpinen-4-ol in rats following topical administration of plai oil derived from the rhizomes of Zingiber cassumunar Roxb. Unbound terpinen-4-ol concentrations in dermal tissue were measured by microdialysis. The dermal