Merck
W223018
Sigma-Aldrich
D-Camphor
≥97%, FG
Szinonimák:
2-Bornanone, 2-Camphanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
FEMA-szám:
2230
EC-szám:
Európai Tanács szám:
140
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.215
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
5.24 (vs air)
gőznyomás
4 mmHg ( 70 °C)
Teszt
≥97%
form
crystals
optikai aktivitás
[α]25/D +44°, c = 10 in ethanol
öngyulladási hőmérséklet
870 °F
robbanási határérték
3.5 %
mp
178-182 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
camphoraceous; woody; minty; herbaceous; phenolic; warm
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Általános leírás
D-Camphor is a volatile terpenoid that can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient. It has been identified as the major volatile component in the essential oil extracted from the leaves of Blumea balsamifera and Ashe juniper.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Gas-liquid chromatography of terpenes. Part XVI. The volatile oil of the leaves of Juniperus ashei Buchholz
Rudloff EV
Canadian Journal of Chemistry, 46(5), 679-683 (1968)
Chemical components in volatile oil from Blumea balsamifera (L.) DC
Bhuiyan MNI, et al.
Bangladesh Journal of Botany, 38(1), 107-109 (2009)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 221-221 (2012)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)
Christian Merten et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(27), 7329-7336 (2012-06-06)
In the present work, the first observation of strong resonance Raman optical activity (RROA) involving more that one resonant electronic state is reported. The chiral transition metal complex bis-(trifluoroacetylcamphorato) copper(II), abbreviated Cu(tfc)(2), exhibits both resonance Raman (RR) and RROA spectra