Fontos dokumentumok
W313726
2,6-Dimethoxyphenol
natural, ≥96%
Szinonimák:
Pyrogallol 1,3-dimethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥96%
bp
261 °C (lit.)
mp
50-57 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
bacon; balsamic; smoky
SMILES string
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554)
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
284.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
140 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?