Fontos dokumentumok
W353901
Ocimene
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Szinonimák:
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien, 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥90%
tartalmaz
BHT as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.485
bp
65-66 °C/13 mmHg
sűrűség
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
Érzékszervi
green; woody; tropical
SMILES string
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Volatile metabolomics and chemometric study provide insight into the formation of the characteristic cultivar aroma of Hemerocallis.: This study uses volatile metabolomics and chemometrics to explore the aroma formation in Hemerocallis, identifying significant volatile compounds including ocimene. The findings provide a deeper understanding of the biochemical pathways influencing aroma in plant cultivars (Zhou et al., 2023).
- A taste of sweet pepper: Volatile and non-volatile chemical composition of fresh sweet pepper (Capsicum annuum) in relation to sensory evaluation of taste.: Investigating the chemical composition of sweet peppers, this study identifies ocimene among the key volatiles contributing to flavor profiles, correlating chemical data with sensory evaluations to enhance understanding of taste perception in horticultural products (Eggink et al., 2012).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?