1.01806
Benzyl benzoate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Benzyl benzoate, Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 hPa ( 25 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
21 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 158 °C
sűrűség
1.12 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Cikkek
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.