Fontos dokumentumok
68183
Benzyl benzoate
analytical standard
Szinonimák:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 125 °C)
Teszt
≥98% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)