Fontos dokumentumok
12392
Benzyl benzoate
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Benzylis benzoas, Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 125 °C)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
szín
clear
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: insoluble
sűrűség
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?