Merck
W213705
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
FEMA-szám:
2137
Beilstein:
878307
EC-szám:
Európai Tanács szám:
58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.010
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
eltarthatósági idő
5 yr
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
balsamic; floral; fruity; sweet
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Benzyl alcohol is an aromatic alcohol that is used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 261-262 (1997)
Fragrance material review on anisyl alcohol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S140-S160 (2012)
I H Blank et al.
The Journal of investigative dermatology, 85(6), 522-526 (1985-12-01)
Although it is known that benzene may be absorbed from inhaled air, the amount that may enter the system by percutaneous absorption is less well established. We have measured the penetration of benzene through human abdominal skin in vitro from
Kelly Roberta Francisco et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(41), 14531-14539 (2012-09-13)
Polymers formed by the self-assembly of a bis(urea)-based polymer, 2,4-bis(2-ethylhexylureido)toluene (EHUT), in organic solvents such as octane are promising systems with remarkable rheological properties. This is the first self-assembled polymer recently reported as a hydrodynamic drag reducer for hydrocarbons. The
Meenakshisundaram Sankar et al.
ACS nano, 6(8), 6600-6613 (2012-07-10)
We report a convenient excess anion modification and post-reduction step to the impregnation method which permits the reproducible preparation of supported bimetallic AuPd nanoparticles having a tight particle size distribution comparable to that found for sol-immobilization materials but without the