Merck
416118
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane allyl ether
Szinonimák:
2-(Allyloxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
bp
160 °C/33 mmHg (lit.)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)