Fontos dokumentumok
771902
Phenyl vinyl ether
97%
Szinonimák:
(Ethenyloxy)benzene, Phenoxyethylene
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenoxy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHOGGUYTANYCGQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F
Lobbanási pont (C)
16 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)