Merck
230324
Sigma-Aldrich
5-Hexen-1-ol
98%
Szinonimák:
5-Hexenol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2(CH2)3CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
1236458
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCCCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cyclization to a tetrahydropyran by phenylselenoetherification.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
138.2 °F
Lobbanási pont (C)
59 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J. Mol. Catal. A: Chem., 272, 288-288 (2007)