About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2CH2C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
27-28 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-4-7-5(2)6/h1H,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Propargyl acetate may be used to synthesize:
- optically active γ-hydroxy α,β-unsaturated aldehydes
- homopropargyl alcohols
- poly(propargyl acetate)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Investigations on the ion transport mechanism in conducting polymer films
Casalbore-Miceli G, et al.
Solid State Ionics, 131.3, 311-321 (2000)
Nucleophilic reactions of propargyl acetates mediated by titanocene dichloride and magnesium
Yang F, et al.
Tetrahedron Letters, 42.15, 2839- 2841 (2001)
Asymmetric synthesis of ?-hydroxy a, ?-unsaturated aldehydes via enantioselective direct addition of propargyl acetate to aldehydes
El-Sayed E, et al.
Organic Letters, 3.19 , 3017- 3020 (2001)