Fontos dokumentumok
252301
8-Bromo-1-octene
97%
Szinonimák:
1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl bromide, 7-Octenyl bromide
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.467 (lit.)
sűrűség
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
allyl
bromo
SMILES string
BrCCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?