Fontos dokumentumok
SML0827
Sigma-Aldrich
FPH1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(N-(5-Chloro-2-methylphenyl)(methylsulfonamido)-N-(2,6-difluorophenyl)-acetamide, 2-[(5-Chloro-2-methylphenyl)(methylsulfonyl)amino]-N-(2,6-difluorophenyl)-acetamide, BRD-6125
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H15ClF2N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.82
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)F)NC(=O)CN([S](=O)(=O)C)c2c(ccc(c2)Cl)C
InChI
1S/C16H15ClF2N2O3S/c1-10-6-7-11(17)8-14(10)21(25(2,23)24)9-15(22)20-16-12(18)4-3-5-13(16)19/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,20,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAOBCCBUTHNTFO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
FPH1 (BRD-6125) induces functional proliferation of primary human hepatocytes in vitro. Human induced pluripotent stem (iPS) cells can be differentiated toward hepatocyte-like (iHep) cells, but replication is not great, and cells typically show an immature hepatic phenotype and have limited use as a renewable source of functional human hepatocytes. FPH1 induced hepatocyte colonies were used in conjunction with FH1 (BRD-K4477) to induce a more mature phenotype. Cultures treated with both FH1 and FPH1 contained larger colonies of hepatocyte-like (iHep) cells, which showed more pronounced hepatocyte morphologies with a more mature phenotype than previously obtainable.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)