Fontos dokumentumok
C80105
Chrysin
≥96.5% purity, powder
Szinonimák:
5,7-Dihydroxyflavone
About This Item
Javasolt termékek
product name
Chrysin, ≥96.5%
Minőségi szint
Teszt
≥96.5%
form
powder
szín
beige
mp
284-286 °C (lit.)
oldhatóság
0.1 M NaOH: 0.008 g/L
λmax
348 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP19A1(1588) , CYP1A2(1544) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211) , Ptgs2(19225)
rat ... Gabra2(29706)
Alkalmazás
- Chrysin has been used to study the effect of bioflavonoids on the inhibition of ATP synthase in Escherichia coli.
- It has been used to study the effect of Chrysin on eIF4E (eukaryotic translation initiation factor 4E) expression in AGS cell (human gastric carcinoma cell) line.
- It has been used to study the effect of chrysin on human ovarian cancer cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.