Fontos dokumentumok
O100
Oxotremorine M
solid
Szinonimák:
N,N,N,-Trimethyl-4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-2-butyn-1-ammonium iodide, Oxotremorine methiodide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: 24 mg/mL
ethanol: 4.6 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O
InChI
1S/C11H19N2O.HI/c1-13(2,3)10-5-4-8-12-9-6-7-11(12)14;/h6-10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Alkalmazás
- to study its acute effects on the movement of Caenorhabditis elegans
- to treat hippocampal neurons for studying fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) phosphorylation
- to induce bladder overactivity in rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)