Fontos dokumentumok
X1251
Xylazine hydrochloride
≥99.0% (HPLC), powder, sedative
Szinonimák:
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine hydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Xylazine hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)