Merck
R2533
Sigma-Aldrich
RS-127445 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
2-Amino-4-(4-fluoronaphth-1-yl)-6-isopropylpyrimidine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H16FN3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)c1cc(nc(N)n1)-c2ccc(F)c3ccccc23
InChI
1S/C17H16FN3.ClH/c1-10(2)15-9-16(21-17(19)20-15)13-7-8-14(18)12-6-4-3-5-11(12)13;/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20,21);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKJPYBJBPRFMHL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
RS-127445 is a selective; high affinity; orally bioavailable serotonin 5-HT2B receptor antagonist. RS-127445 was found to have nanomolar affinity for the 5-HT2B receptor (pKi=9.5) and 1,000 fold selectivity for this receptor as compared to numerous other receptor and ion channel binding sites.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maximilian Breuer et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 39(4), 498-512 (2024-03-13)
Mutations in the Chromodomain helicase DNA-binding protein 7 - coding gene (CHD7) cause CHARGE syndrome (CS). Although craniofacial and skeletal abnormalities are major features of CS patients, the role of CHD7 in bone and cartilage development remain largely unexplored. Here
Yu-Chan Chang et al.
Cell communication and signaling : CCS, 22(1), 266-266 (2024-05-14)
Glioblastoma (GBM) is a type of brain cancer categorized as a high-grade glioma. GBM is characterized by limited treatment options, low patient survival rates, and abnormal serotonin metabolism. Previous studies have investigated the tumor suppressor function of aldolase C (ALDOC)