Fontos dokumentumok
X1126
Xylazine
≥99%
Szinonimák:
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
Teszt
≥99%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges