Fontos dokumentumok
S4808
cis-Stilbene
96%
Szinonimák:
cis-1,2-Diphenylethylene, Isostilbene
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.622 (lit.)
bp
82-84 °C/0.4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)\C=C/c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Általános leírás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?