Fontos dokumentumok
8.20118
Sigma-Aldrich
trans-Azobenzene
for synthesis
Szinonimák:
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N=NC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352124
EC index szám:
203-102-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.00048 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
hatékonyság
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
291-294 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 100 °C
sűrűség
1.203 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(=Nc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.0 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)