Fontos dokumentumok
8.14152
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
for synthesis
Szinonimák:
trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-098-5
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
crystals
bp
306-307 °C/1013 hPa
mp
121-124 °C
oldhatóság
0.00029 g/L
sűrűség
1.14 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c2(ccccc2)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2