Fontos dokumentumok
8.14345
Sigma-Aldrich
Pyridinium bromide-perbromide
for synthesis
Szinonimák:
Pyridinium bromide-perbromide
Méret kiválasztása
50 G
27 400,00 Ft
27 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
27 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6Br3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
319.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
254-446-8
NACRES:
NA.22
27 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Forma
crystals
mp
132-134 °C
InChI
1S/C5H5N.3Br/c1-2-4-6-5-3-1;;;/h1-5H;;;/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3